Documentos clave
GF01534924
Alumina
sputtering target, thickness 6.35 mm, 50.8 mm diameter, purity 99.99%
Sinónimos:
AL609601
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 795,00
US$ 795,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 795,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 795,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.99%
Formulario
sputtering target
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 015-349-24
Diámetro
50.8 mm
grosor
6.35 mm
diámetro
50.8 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)