Saltar a
1714-10100
NovaSeptum® High Purity Unit
High Purity Application; 5x100mL
Sinónimos:
Muestreo general, aplicación de gran pureza, 5 x 100 ml
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Unidad de gran pureza NovaSeptum®, 5x100mL
Quality Segment
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag, polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
needle size
1.0 mm
sterility
sterile
packaging
pkg of 5 × 100 mL
manufacturer/tradename
NovaSeptum®
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
impurities
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
storage temp.
10-30°C
General description
El muestreo múltiple de su producto es fundamental durante todo el proceso de fabricación. Un resultado impreciso o falso positivo puede inducir una cuarentena, además de requerir una repetición del análisis.
Con la unidad de gran pureza NovaSeptum®, la contaminación ya no es una amenaza. Ideal para procesos asépticos y estériles, su diseño cerrado garantiza que la muestra esté aislada desde el punto de muestreo hasta el análisis. NovaSeptum® también permite el ahorro de materiales preciosos con su diseño compacto, sin espacios muertos.
La amplia gama de conectores convencionales y personalizados garantiza la capacidad de recoger muestras donde sea necesario. Las unidades de muestreo de gran pureza son ideales para ensayos de esterilidad, análisis de pirógenos, análisis de endotoxinas, análisis químicos, análisis de pH, aplicaciones de fermentación y aplicaciones que requieren una afinidad muy baja por proteínas, carbohidratos complejos o moléculas pequeñas. Está disponible como bolsa plana para guardarla y colgarla fácilmente.
Application
Ensayos de esterilidad, análisis de pirógenos, análisis de endotoxinas, análisis químicos, análisis de pH, y aplicaciones de fermentación
Preparation Note
Método de esterilización
Radiación beta (haz electrónico) mínimo 25 kGy de acuerdo con la ISO 11137 TIR nº 27
Other Notes
Consulte la declaración de origen animal
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
171410050171410250171110050
description
5x100mL
description
5x50mL
description
5x250mL
description
50mL
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyethylene bag, silicone septum (medical grade platinum-cured), polyester body, polyethylene tubing
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag, polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag, polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
material
316L stainless steel cannula (ASTM), polyester body, polyethylene bag (drainage), polyethylene bag (sampling), polyethylene tubing, silicone septum (medical grade platinum-cured)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
fitting
inlet septum unit (with a 1 mm needle), Luer outlet fitting (3-piece)
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
parameter
-20-50 °C max. temp., 0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi), 50 mL sample volume
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unidad de gran pureza NovaSeptum®
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)