Documentos clave
GF01407327
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 0.5m coil, 0.10mm thickness, annealed
Sinónimos:
NI040230
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 823,00
US$ 823,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 823,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
US$ 823,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 014-073-27
tamaño × grosor
0.5 m × 0.10 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)