Documentos clave
GF00403962
Platinum/Rhodium
tube, Pt 90%/Rh10%, outside diameter 3.18 mm, length 50 mm, wall thickness 0.125 mm
Sinónimos:
PT017240
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.790,00
US$ 1.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.790,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 1.790,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 004-039-62
Longitud
50 mm
D.E.
3.18 mm
pared grosor
0.125 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)