The particle size for the product is 1cm3.
441872
Calcium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Atomic calcium, Calcium element
Productos recomendados
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
dendritic pieces
purificado por
distillation
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
resistividad
3.5 μΩ-cm, 20°C
bp
1484 °C (lit.)
mp
850 °C (lit.)
densidad
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca
Clave InChI
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Process control agent in mechanical alloying of titanium to get maximum powder yield and microstructural stability.
- A precursor to synthesize Ca8Al3 and Ca13Al14 with metallic Zintl phases and Ca6.2Mg3.8Sn with an unprecedented type of tin chain composed of square-planar tin units.
- A catalyst in the highly selective oxidation of phenols.
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the particle size for this product?
1 answer-