Merck
G6406
Sigma-Aldrich
Glycine anhydride
99%
Sinónimos:
2,5-Diketopiperazine, 2,5-Piperazinedione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.10
Beilstein/REAXYS Number:
112112
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CNC(=O)CN1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
InChI key
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2