G1402
Gold colloid
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 3.0-5.5 nm mean particle size (monodisperse), 5 nm particle size
Sinónimos:
Colloidal gold
About This Item
Productos recomendados
descripción
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
Formulario
dispersion
nanoparticles
contiene
0.02% sodium azide as preservative
concentración
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
tamaño medio de partícula
3.0-5.5 nm (monodisperse)
tamaño de partícula
5 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Idoneidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?