777099
Gold nanoparticles
15 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Sinónimos:
Gold Nanoparticle, Au NP, Gold colloid
Formulario
nanoparticles
suspension
concentración
~1.64E+12 particles/mL
DO
1
diámetro
15 nm
λmáx.
516-520 nm
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Clave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
This extensively purified material is reactant free and monodisperse (<12% variability in size and shape); and provides significantly improved surface reactivity. Applications include Surface Enhanced Raman Labels[1]; Sensing/Detection[2]; Biological Targeting[3]; Plasmonics[4] and Electronics[5].
The removal of reactants means that further growth of the nanoparticles is also inhibited leading to a longer lasting material.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.