Merck
F13355
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylacetonitrile
99%
Sinónimos:
3-Fluorobenzyl cyanide
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
135.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
113-114 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
Clave InChI
DEJPYROXSVVWIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)