Merck
E47255
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-pyridylacetate
99%
Sinónimos:
Ethyl 3-pyridineacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Beilstein:
123827
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.500 (lit.)
bp
80 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidad
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)Cc1cccnc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)6-8-4-3-5-10-7-8/h3-5,7H,2,6H2,1H3
Clave InChI
RPWXYCRIAGBAGY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)