Merck
E20705
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexaneacetate
≥98%
Sinónimos:
Ethyl cyclohexylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
170.25
Beilstein/REAXYS Number:
2043392
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
211-212 °C/766 mmHg (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
ZBDAMDWKXGTKBT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)