Merck
E17852
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-chloropropionate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH2COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
136.58
Beilstein/REAXYS Number:
385698
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
form:
liquid
assay:
98%
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
162-163 °C (lit.)
density
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
InChI key
ZCLGVXACCAZJOX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
121.1 °F
flash_point_c
49.5 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)