Documentos clave
DWKW217923
WHEATON® narrow-mouth bottle
without cap, wide-mouth clear soda-lime glass bottle, capacity (1,000 mL)
Sinónimos:
W217923
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 97,90
US$ 97,90
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 97,90
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 97,90
Fecha estimada de envío15 de mayo de 2025
Materiales
wide-mouth clear soda-lime glass bottle
Características
without cap
envase
case of 12 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W217923
botella diám. &veces; Al &veces; An
(98 mm) (174 mm) (306 mm)
capacidad
(1,000 mL)
Adaptador
89-400 neck
89-400
Descripción general
Standard clear wide mouth bottle. Ideal for general, small to large volume storage
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)