Documentos clave
DWKCTA0025P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Sinónimos:
CTA0025P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
class B
graduated
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon CTA0025P
capacidad
25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
DWKCTA0250PDWKCTA0050PDWKCTA0010P
capacity
25 mL , with +/-0.5mL tolerance
capacity
250 mL
capacity
50 mL , with +/-0.5mL tolerance
capacity
10 mL , with +/-0.2mL tolerance
feature
class B, graduated
feature
class B, graduated
feature
class B, graduated
feature
class B, graduated
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 2 ea
Aplicación
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características y beneficios
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)