Documentos clave
CLS65340500
PYREXPLUS® heavy-wall filtering flask
capacity 500 mL
Sinónimos:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer, Corning® 65340
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper7
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
envase
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 65340-500
intervalo de medición del volumen
150-500 mL
capacidad
500 mL
Descripción general
Flask features a protective PVC coating. Autoclavable (121 °C) and resistant to thermal shock. Tubulation O.D. is 10 mm on sizes up through 1,000 mL. Tubulation is 12.5 mm O.D. on 2,000 and 4,000 mL sizes. The tubulation is not coated. Do not place over direct heat or flame. Do not heat above 121 °C moist heat or 110 °C dry heat.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)