Merck
DWK986542
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass glass, capacity (20 mL), screw cap
Sinónimos:
986542, Scintillation vial
Seleccione un Tamaño
500 EA
US$ 495,00
US$ 495,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
US$ 495,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 495,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
lips on vial transparent borosilicate glass glass
metal foil liner
white cap
Características
with cap
envase
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 986542
botella diám. &veces; Al &veces; An
(28 mm) (61 mm) (302 mm)
capacidad
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Características y beneficios
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)