Merck
DWK74505-20
KIMBLE® scintillation vials with attached foamed PE lined PP cap, glass
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
Sinónimos:
KIMBLE Scintillation Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
foamed PE liner
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
Características
class A
with cap
envase
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
fabricante / nombre comercial
Kimble® 74505-20
botella diám. &veces; Al &veces; An
(27 mm) (57 mm) (340 mm)
Capacidad del vial
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Descripción general
Glass 20mL scintillation vials with attached caps. Vials packaged in cellular trays which have alphanumeric coordinates for fast, easy identification.
Características y beneficios
  • Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.
  • Each tray contains 100 vials
  • Five trays per case, shrink-wrapped to preserve cleanliness
  • Caps attached
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)