Merck
DWK74500-20
KIMBLE® scintillation vials with attached cork backed foil lined urea cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, vial capacity (20 mL), screw cap
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiales
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
metal foil liner
white cap
esterilidad
non-sterile
Características
class A
with cap
envase
case of 500 ea 5x shrink-wrapped trays of 100 vials
fabricante / nombre comercial
Kimble® 74500-20
botella diám. &veces; Al &veces; An
(27 mm) (57 mm)
Capacidad del vial
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Descripción general
Glass 20mL scintillation vials with attached caps. Vials packaged in cellular trays which have alphanumeric coordinates for fast, easy identification.
Características y beneficios
  • Converted from Type I, 33 expansion borosilicate glass tubing.
  • Each tray contains 100 vials
  • Five trays per case, shrink-wrapped to preserve cleanliness
  • Caps attached
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)