Documentos clave
DWK73805B15415
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
15-415, natural screw cap
Sinónimos:
73805B-15415
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 156,00
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 156,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
natural screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
envase
pkg of 1 packs
fabricante / nombre comercial
Kimble® 73805B-15415
Adaptador
thread
Aplicación
Closure solution for vials and bottles
Características y beneficios
  • Economical, one-piece construction
  • Unique design provides exceptional sealing properties
  • Autoclavable
  • Designed from ASTM Specification E982
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)