DWK73662-13
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
red polypropylene cap, cap diam. (13 mm)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Productos recomendados
Materiales
red polypropylene cap
esterilidad
non-sterile
envase
case of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 73662-13
tapón diám.
(13 mm)
Descripción general
- KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
- Autoclavable
- Color coded
Características y beneficios
- Autoclavable
- Color coded
Información legal
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)