Documentos clave
DWK63C49
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE, Blood bank dropper
Sinónimos:
63C49
Seleccione un Tamaño
1000 EACH
US$ 121,00
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EACH
US$ 121,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
Borosilicate glass/PTFE
uso
Blood bank dropper
envase
pkg of 1000 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 63C49
Longitud
5.75 in.
Descripción general
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Aplicación
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Características y beneficios
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)