Documentos clave
DWK286218204
DURAN® silicone rubber seal
GL 32 neck, diam. × thickness (29 mm) (16 mm)
Sinónimos:
286218204
Seleccione un Tamaño
10 EACH
US$ 79,50
US$ 79,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
US$ 79,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 79,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
silicone seal
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 286218204
diám. × grosor
(29 mm) (16 mm)
Adaptador
GL 32 neck
Descripción general
Suitable for PBT screw cap
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)