Documentos clave
DWK261302106
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube capacity (18 mL), beaded rim, tube diam. (16 mm) , External Thread
Sinónimos:
261302106
Seleccione un Tamaño
100 EACH
US$ 163,00
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EACH
US$ 163,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
US$ 163,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
sterile; autoclaved
Características
graduations: no
envase
case of 100 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 261302106
tubo capacidad
(18 mL)
tubo diám.
(16 mm) , External Thread
Descripción general
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)