Documentos clave
DWK258526207
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (175 mL), porosity 2
Sinónimos:
258526207
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 970,00
US$ 970,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 970,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
US$ 970,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 258526207
disco diám.
175 mm
diám. del filtro
175 mm
matraz volumen
(175 mL)
tamaño de poro
2 porosity
capacidad
4000 mL capacity
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)