Documentos clave
DWK241707207
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (4,000 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 45/40
Sinónimos:
241707207
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 243,00
US$ 243,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 243,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 243,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass flask
round bottom
Junta
joint: ST/NS neck45/40
Características
lid
envase
case of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241707207
matraz capacidad
(4,000 mL)
Descripción general
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)