Documentos clave
DWK241253605
Duran® Dropping Funnel
pressure tubing with pressure equalisation tube
, standard ground cone 24/29, stopcock and key retaining device, capacity 250 mL
Sinónimos:
241253605
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 316,00
US$ 316,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 316,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 316,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241253605
capacidad
250 mL
Aplicación
uniform and metered liquid supply to a reaction mixture. The rate of supply can be adjusted
Características y beneficios
With pressure equalisation tube, standard ground cone, standard ground stopcock and retaining device; cylindrical, with scale, ground joint and pressure equalisation tube
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)