Documentos clave
DWK231721883
Disposable Culture Tube
Sinónimos:
231721883
Seleccione un Tamaño
250 EACH
US$ 59,50
US$ 59,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 EACH
US$ 59,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
US$ 59,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
soda-lime glass vial
envase
pkg of 250 ea
fabricante / nombre comercial
231721883
W × L × diam.
10.00 mm × 150 mm × 0.80 mm
Aplicación
Preparation cell culture, sample collecting
Características y beneficios
straight rim, round bottom, not reusable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)