Documentos clave
DWK225081
WHEATON® clear sample vial with foil lined cap packed in partitioned tray, glass
glass, tube capacity (2 mL), screw cap
Sinónimos:
225081
Seleccione un Tamaño
288 EA
US$ 351,00
US$ 351,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
288 EA
US$ 351,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 351,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Materiales
flat bottom
glass
solid white cap
transparent borosilicate glass tube
esterilidad
non-sterile
Características
with cap
envase
case of 288 ea partitioned tray
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 225081
tubo capacidad
(2 mL)
tubo diám.
(12 mm)
Adaptador
neck (External Thread)
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)