Documentos clave
DWK213630504
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 60 mm × 50 mm × 100 mm
Sinónimos:
213630504
Seleccione un Tamaño
10 EACH
US$ 916,00
US$ 916,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
US$ 916,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 916,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213630504
bottle W × L × H
60 mm × 50 mm × 100 mm
Aplicación
storage
Características y beneficios
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)