Documentos clave
DWK213114102
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 150 mL
Sinónimos:
213114102
Seleccione un Tamaño
10 EACH
US$ 195,00
US$ 195,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
US$ 195,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
US$ 195,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
With Spout
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213114102
Capacidad del cilindro
150 mL
Aplicación
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)