Documentos clave
DWK212165306
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (800 mL)
Sinónimos:
212165306
Seleccione un Tamaño
10 EACH
US$ 240,00
US$ 240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
US$ 240,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
US$ 240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
without cap
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212165306
matraz capacidad
(800 mL)
Descripción general
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Easy mixing due to conical form. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Otras notas
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)