Documentos clave
DWK209121
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 4 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 16 mm × 38 mm, 13-425
Sinónimos:
209121
Seleccione un Tamaño
24 EACH
US$ 167,00
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EACH
US$ 167,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 167,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
amber bottle
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
envase
pkg of 72 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 209121
botella diám. × Al
16 mm × 38 mm
capacidad
4 mL
Características y beneficios
Superior double seal closure for leak resistance
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)