Documentos clave
Z113972
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 10 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 25 mm × 54 mm
Seleccione un Tamaño
288 EA
US$ 497,00
US$ 497,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
288 EA
US$ 497,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
US$ 497,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
borosilicate glass bottle
descripción
USP Type I
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
capacidad
10 mL
diám. × Al
25 mm × 54 mm
volumen
10 mL
color
clear
Adaptador
opening for 20 mm
Descripción general
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)