Documentos clave
DWK209050
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 1000 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 91 mm × 210 mm, 38-430
Sinónimos:
209050
Seleccione un Tamaño
24 EACH
US$ 253,00
US$ 253,00
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EACH
US$ 253,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 253,00
Fecha estimada de envío18 de abril de 2025
material
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
packaging
pkg of 24 ea
manufacturer/tradename
WHEATON® 209050
bottle diam. × H
91 mm × 210 mm
capacity
1000 mL
Features and Benefits
Superior double seal closure for leak resistance
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)