DWK11-6200-S
Wheaton® Microliter Vial
About This Item
Productos recomendados
Materiales
V-bottom polypropylene bottom
amber borosilicate glass Type 1 vial (Silanized, with Marking Patch)
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 11-6200-S
P × Al
12 mm × 32 mm
tamaño del tapón
11 mm
volumen
2.0 mL
Categorías relacionadas
Aplicación
Características y beneficios
- Double ring finish for added closure performance.
- Approved for LC & GC.
- Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.