Documentos clave
DWK11-0053K
Wheaton® Microliter Snap Caps With Septa
black PTFE/silicone cap
Seleccione un Tamaño
100 EACH
US$ 58,90
US$ 58,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EACH
US$ 58,90
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.11
US$ 58,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
black PTFE/silicone cap
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 11-0053K
Aplicación
Chromatography
Características y beneficios
  • 11mm Snap Caps with installed septa offered in a wide variety of the most popular configurations.
  • Where noted, the Ring is installed between cap and septa for robotics employing magnetics to move vials.
  • Approved for GC and LC (where noted).
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)