Merck
D86000
Sigma-Aldrich
(Diethylamino)acetone
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NCH2COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
129.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
64 °C/16 mmHg (lit.)
densidad
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)CC(C)=O
InChI
1S/C7H15NO/c1-4-8(5-2)6-7(3)9/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
GDXMMBDEMOUTNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)