Merck
D85209
Sigma-Aldrich
Diethyl 2-acetylglutarate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O2CCH2CH2CH(COCH3)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
230.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
154 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CCC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
NNOGMCQLKMLNPL-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)