Merck
D76005
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorotoluene
≥99%
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 111,00
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 111,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.03
Beilstein:
1907194
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 111,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.550 (lit.)
bp
196-203 °C (lit.)
densidad
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)