161365
3,4-Dichlorotoluene
97%
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.547 (lit.)
bp
200.5 °C/741 mmHg (lit.)
densidad
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
WYUIWKFIFOJVKW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?