D74509
2,6-Dichlorostyrene
99%
Sinónimos:
2,6-Dichlorovinylbenzene
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
bp
88-90 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cccc(Cl)c1C=C
InChI
1S/C8H6Cl2/c1-2-6-7(9)4-3-5-8(6)10/h2-5H,1H2
Inchi Key
YJCVRMIJBXTMNR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.