Merck
D68207
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
99%
Sinónimos:
vic.-Nitro-o-dichlorobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.00
Beilstein:
2048029
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
99%
bp
257-258 °C (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
densidad
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H
Clave InChI
CMVQZRLQEOAYSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
305.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
152 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)