D6388
Dimethyl(2-hydroxy-5-nitrobenzyl)sulfonium bromide
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].C[S+](C)Cc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO3S.BrH/c1-14(2)6-7-5-8(10(12)13)3-4-9(7)11;/h3-5H,6H2,1-2H3;1H
Clave InChI
VEGVMTIJKACZGO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)