Merck
D60001
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dichlorocyclohexane
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
153.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.4917 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
densidad
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
InChI
1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Clave InChI
GZEZIBFVJYNETN-PHDIDXHHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
66 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)