Merck
D39606
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Dibromocyclohexane
99%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 229,00
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 229,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
241.95
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 229,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5515 (lit.)
bp
145 °C/100 mmHg (lit.)
densidad
1.784 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
InChI
1S/C6H10Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Clave InChI
CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1