Merck
D54206
Sigma-Aldrich
Dichloroacetaldehyde diethyl acetal
≥95.0%
Sinónimos:
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2CHCH(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
187.06
Beilstein:
1699086
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95.0%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
densidad
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(OCC)C(Cl)Cl
InChI
1S/C6H12Cl2O2/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
CDHLQZJRWKQATP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)