Merck
D51401
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,2-hydrazinedicarboxylate
97%
Sinónimos:
1,2-Dicarbethoxyhydrazine
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCONHNHCOOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
176.17
Beilstein/REAXYS Number:
1781585
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
bp
250 °C (lit.)
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)NNC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,9)(H,8,10)
InChI key
JXMLAPZRDDWRRV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c