Merck
D49806
Sigma-Aldrich
Dibutyldimethoxytin
Sinónimos:
Dibutyltin dimethoxide
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)3]2Sn(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
295.01
Beilstein:
4129589
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
core: tin
índice de refracción
n20/D 1.487 (lit.)
densidad
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(OC)OC
InChI
1S/2C4H9.2CH3O.Sn/c2*1-3-4-2;2*1-2;/h2*1,3-4H2,2H3;2*1H3;/q;;2*-1;+2
Clave InChI
ZXDVQYBUEVYUCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 31, 3595-3595 (1990)