467154
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester
97%, for peptide synthesis
Sinónimos:
N-Boc-L-cysteine methyl ester
Productos recomendados
Nombre del producto
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-cysteine methyl ester, 97%
Ensayo
97%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]22/D +21°, c = 7.5 in chloroform
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
densidad
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4S/c1-9(2,3)14-8(12)10-6(5-15)7(11)13-4/h6,15H,5H2,1-4H3,(H,10,12)/t6-/m0/s1
Clave InChI
NJGIAKIPSDCYAC-LURJTMIESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?