Merck
D207705
Sigma-Aldrich
Diphenylfulvene
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14
Número de CAS:
Peso molecular:
230.30
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
solid
mp
81.5-83 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC=C3
InChI
1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI key
BULLHRADHZGONG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c